材料
aluminum
特點
(3 x 2) configuration
Holds 6 x 76 mm/ 3 in boxes
Holds 6 x boxes (3 in.)
drawer
max. box number per rack: 6 (3 x 2)
rack for 76 mm/ 3 in boxes
製造商/商標名
Eppendorf® K0641-3004 (Global)
技術
cryopreservation: suitable
直徑 × 寬度 × 高度
285 mm (11.2 in.) × 141 mm (5.6 in.) × 295 mm (11.6 in.)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
for ULT freezer: Innova U101 (max. 36 boxes)for ULT freezer: Innova U101 (max. 6 racks)
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG