主要文件
EP6135010004
Thermal Printer DPU-S445
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
製造商/商標名
Eppendorf® 6135010004
相关类别
一般說明
Automatic print-out of results
Easy and direct connection via USB
Compact and light-weight (approx. 0.5 kg)
Easy paper operation
Max. printing speed: 90 mm/sec.
Number of dots/line: 832
Resolution (dots/mm): 8
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
EP6135010004-1EA