主要文件
EP6001062910
Eppendorf® Upright Freezer Rack
Holds 20 x 64 mm/2.5 in boxes, (4 x 5) configuration, stainless steel, drawer
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122806
NACRES:
NB.12
材料
stainless steel
特點
(4 x 5) configuration
Holds 20 x 64 mm/2.5 in boxes
drawer
max. box number per rack: 8 (4 x 2)
max. box size [mm]: 136 x 136
製造商/商標名
Eppendorf® 6001062910 (Global)
技術
cryopreservation: suitable
直徑 × 寬度 × 高度
308 mm (12.1 in.) × 145 mm (5.7 in.) × 271 mm (10.7 in.)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
for ULT freezer: Innova U101 (max. 6 racks)for ULT freezer: Innova U101 (max. 48 boxes)
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)