主要文件
EP6001062410
Eppendorf® Upright Freezer Rack
Holds 12 x 102 mm/4 in boxes, (4 x 3) configuration, stainless steel, drawer
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122806
NACRES:
NB.12
材料
stainless steel
特點
(4 x 3) configuration
Holds 12 x 102 mm/4 in boxes
Holds 12 x boxes (4 in.)
drawer
max. box number per rack: 4 (2 x 2)
max. box size [mm]: 136 x 136
製造商/商標名
Eppendorf® 6001062410 (Global)
技術
cryopreservation: suitable
直徑 × 寬度 × 高度
308 mm (12.1 in.) × 145 mm (5.7 in.) × 216 mm (8.5 in.)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
for ULT freezer: Innova U101 (max. 6 racks)for ULT freezer: Innova U101 (max. 24 boxes)
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG