主要文件
EP6001050210
Eppendorf® Chest Freezer Rack
Holds 13 x 53 mm/2 in boxes, (13 x 1) configuration, stainless steel, side access
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122806
NACRES:
NB.12
材料
stainless steel
特點
(13 x 1) configuration
Holds 13 x 53 mm/2 in boxes
max. box size [mm]: 136 x 136
side access
製造商/商標名
Eppendorf® 6001050210 (Global)
技術
cryopreservation: suitable
直徑 × 寬度 × 高度
141 mm (5.6 in.) × 141 mm (5.6 in.) × 721 mm (28.4 in.)
容量
(max box number per rack: 13 (1 x 13))
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
for ULT freezer: CryoCube FC660/ FC660h (max. 520 boxes)for ULT freezer: CryoCube FC660/ FC660h (max. 40 racks)
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG