主要文件
EP6001011310
Eppendorf® Upright Freezer Rack
Holds 20 x boxes (3 in.), (4 x 5) configuration, stainless steel, side access
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122806
NACRES:
NB.12
材料
stainless steel
特點
(4 x 5) configuration
Holds 20 x boxes (3 in.)
max. box number per rack: 20 (4 x 5)
max. box size [mm]: 136 x 136
side access
製造商/商標名
Eppendorf® 6001011310 (Global)
技術
cryopreservation: suitable
直徑 × 寬度 × 高度
569 mm (22.8 in.) × 139 mm (5.5 in.) × 404 mm (16.3 in.)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
for ULT freezer: Innova U360 (max. 9 racks), Innova U535 (max. 12 racks), Innova U725 and U725-G (max. 18 racks), CryoCube F740 series (3-compartment version; max. 18 racks)for ULT freezer: Innova U360 (max. 180 boxes), Innova U535 (max. 240 boxes), Innova U725 and U725-G (max. 360 boxes), CryoCube F740 series (3-compartment version; max. 360 boxes)
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)