主要文件
EP5920729004
Plate Carrier for Eppendorf® S-4x1000 Rotor
for high-capacity buckets, pack of 2
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103910
NACRES:
NB.82
包裝
pack of 2
製造商/商標名
Eppendorf® 5920729004 (Global)
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with Rotor S-4x1000
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)