主要文件
EP5910705000
Adapter for Eppendorf® S-4x400 Rotor
for 250 mL bottle, pkg of 2 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103911
NACRES:
NB.82
特點
for 250 mL bottle
包裝
pkg of 2 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 5910705000
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with 400 mL round bucket
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Adapter for various size tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x400 rotor.
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG