主要文件
EP5825743008
Adapter for Eppendorf® S-4-104
capacity, 20 x 9 mL round-bottom tubes, pack of 2
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103911
NACRES:
NB.82
材料
round bottom
特點
capacity 20 x 9 mL round-bottom tubes
for use with aerosol-tight lid
包裝
pack of 2
製造商/商標名
Eppendorf® 5825743008 (Global)
參數
3,044 × g max. RCF
技術
centrifugation: suitable
高度
111 mm
直徑
17.5 mm
相容性
for use with 750 mL round bucket
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Tube adapters for Eppendorf rotor S-4-104.
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)