主要文件
EP5820713003
Caps for Eppendorf® A-2-DWP-AT Rotor
aerosol-tight, aerosol-tight, for 5810 / 5810R only
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103913
NACRES:
NB.82
特點
aerosol-tight
製造商/商標名
Eppendorf® 5820713003 (Global)
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with 5810 R
for use with 5810
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)