主要文件
EP5804794001
Adapter for Eppendorf® S-4-72 Rotor
holds 26 x 1.5/2 mL tubes, pack of 2 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103911
NACRES:
NB.82
材料
flat bottom
特點
holds 26 x 1.5/2 mL tubes
包裝
pack of 2 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 5804794001 (Global)
參數
3,136 × g max. RCF
技術
centrifugation: suitable
高度
43 mm
直徑
11 mm
相容性
for use with 250 mL round buckets
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Adapters to fit various tube sizeds forEppendorf S-4-72 Rotor.
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)