主要文件
EP5804761006
Eppendorf® Adapter For 100 mL Rectangular Bucket
holds 50 mL Falcon tubes, pack of 2 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103911
NACRES:
NB.82
特點
holds 50 mL Falcon tubes
包裝
pack of 2 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 5804761006
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with 100 mL rectangular bucket
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Tube adapters for use with Eppendorf 100 mL rectangular bucket.
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)