特點
holds 50-75 mL tubes
包裝
pack of 2 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 5804760000
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with 100 mL rectangular bucket
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Tube adapters for use with Eppendorf 100 mL rectangular bucket.
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
EP5804760000-2EA | 4022536223551 |