特點
holds standard, Vacutainer, Falcon and micro test tubes 1.2-5 mL
包裝
pack of 2 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 5804750004
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with 100 mL retangular bucket
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Tube adapters for use with Eppendorf 100 mL rectangular bucket.
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG