Key Documents
EP5804735005
Eppendorf® Fixed-angle rotor
to hold, 6 x 8-tube or 5-tube PCR strips, to hold, 48 x 0.2 mL PCR tubes
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103909
NACRES:
NB.82
特點
to hold 48 x 0.2 mL PCR tubes
to hold 6 x 8-tube or 5-tube PCR strips
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 5804735005
參數
12,000 max. RCF (15,294 xg)
技術
PCR: suitable
centrifugation: suitable
相容性
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG