主要文件
EP5804732006
Eppendorf® Adapter
holds drum rotor 0.4 mL, pack of 6 pieces
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103911
NACRES:
NB.82
特點
holds drum rotor 0.4 mL
包裝
pack of 6 pieces
製造商/商標名
Eppendorf® 5804732006
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with Rotor T-60-11
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)