主要文件
EP5702740004
Eppendorf® Swing-bucket rotor A-4-38
without buckets
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103909
NACRES:
NB.82
特點
without buckets (without buckets)
without buckets
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 5702740004
參數
4,400 max. RCF (2,750 xg)
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with centrifuge models 5702/5702R/5702RH
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)