主要文件
EP5702000365
Eppendorf® Centrifuge 5702 G
AC/DC input 230 V, 50 - 60 Hz, incl. rotor A-4-38 and 15/50ml adapters, AC/DC input, UK plug
别名:
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
40161701
NACRES:
NB.81
AC/DC 輸入
230 V AC, UK plug
特點
CE compliant
to hold 4 100 mL round buckets
to hold 4 50 mL conical tubes
to hold 8 15 mL conical tubes
incl. rotor A-4-38 and 15/50ml adapters
製造商/商標名
5702000365
Eppendorf® 5702000365
Eppendorf®
參數
3000 × g
4400 rpm
技術
centrifugation: suitable
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)