特點
to hold 8 x 16 x 105 -120 mm
to hold 8 x 8.0/12.0 mL round-bottom tubes
fixed angle rotor
non aerosol tight
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 5490041003 (EU)
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with centrifuge models Concentrator Plus
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Selection of rotors for the Eppendorf Concentrator Plus.
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG