主要文件
EP5452720008
Eppendorf® Rotor F45-12-11
for 5453 plus
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103909
NACRES:
NB.82
特點
to hold 12 x 1.5/2.0 mL tubes
for 5453 plus
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 5452720008
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with centrifuge models MiniSpin/MiniSpin Plus
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)