主要文件
EP5425723008
Eppendorf® Adapter
holds 0.2 ml PCR tubes, for use with Rotor F-45-72-8, pack of 6 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103911
NACRES:
NB.82
特點
holds 0.2 ml PCR tubes
包裝
pack of 6 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 5425723008
技術
PCR: suitable
centrifugation: suitable
相容性
for use with Rotor F-45-72-8
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)