主要文件
EP5409718002
Eppendorf® Rotor Seal and Sealing Grease
for rotors FA-45-20-17 (Centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R), and FA-20x5 (Centrifuge models 5920R, 5910R)
别名:
Eppendorf® Rotor Seal and Sealing Grease
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103909
NACRES:
NB.15
包裝
pack of 5 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 5409718002
相容性
Centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R, and 5920R/5910R
Rotor FA-45-20-17, and FA-20x5
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Spare sealing for rotor lid FA-45-20-17 (5804/5804R/5810/5810R), FA-20x5(5920R, 5910R), set of 5 pieces
應用
CENTRIFUGATION
特點和優勢
for FA-45-20-17, FA-45-48-11 and FA-20x5
5 pcs.
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
EP54097180024065270766779
EP5409718002-1EA4065271090620
EP5409718002-5EA4061835082049