特點
to hold 48 x 1.5/2.0 mL tubes
fixed angle rotor
with rotor lid
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 5409712004 (Global)
參數
12,700 rpm
18,210 × g max. RCF
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with centrifuge models 5427R
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Rotors to fit Eppendorf 5427 R refrigerated centrifuge.
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG