Key Documents
EP4966506003
Telescoping aspirating tube for Eppendorf® Varispenser® 2 / 2x
adjustable, L 250-480 mm, for 2/5/10 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.01
特點
adjustable
for 2/5/10 mL
製造商/商標名
Eppendorf® 4966506003
長度
250-480 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Varispenser is a registered trademark of Eppendorf AG