主要文件
EP2231300002
艾本德®研究®加大型可变容量移液器
single-channel, pack of 4, volumes 0.1-2.5/0.5-10/10-100/100-1000 μL
别名:
Adjustable volume pipette
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121500
特點
single-channel
mechanical
包裝
pack of 4
製造商/商標名
Eppendorf® 2231300002
容積
0.1 × 2.5 μL
0.5 × 10 μL
10 × 100 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
超轻型 Eppendorf Research plus 移液器结合最佳人体工程学设计和更高的灵活性,可满足最高精度和准确度要求。移液器具有弹簧加载的尖锥、辅助校准选项及改进的体积显示,可完全高压灭菌。
Eppendorf Research plus 的开发符合 Eppendorf PhysioCare 概念的严格标准 ®。PhysioCare概念®代表极致耐用性、直观操作,最重要的是代表完美平衡和最小用户消耗。
Eppendorf Research plus移液器提供灵活性。根据您的需要校准您的研究,对整个移液器进行高压灭菌,或仅对下部进行高压灭菌。选择不同尺寸的单通道、多通道和固定容量移液器。
  • 音量调节:只需几转即可达到所需音量
  • 控制按钮和喷射器:非常低的操作力,颜色表示移液器容量,定位完美符合人体工学
  • 体积显示:4 位,放大形状
  • 校准显示和调整开启:将移液器校准至特定液体和体积
  • Eppendorf PerfectPiston:由 Fortron® 制成的超轻活塞(不在 10 μL 移液器中)
  • 快速连接夹:容易移除下部
  • 弹簧加载尖端锥体:改善人体工程学,与尖端紧密配合
  • 包括校准证书
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Research is a registered trademark of Eppendorf AG
Fortron is a registered trademark of Fortron Industries Corp.
PerfectPiston is a trademark of Eppendorf AG
PhysioCare Concept is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)