主要文件
EP022822179
Rotor for Eppendorf® Vacufuge® Plus Concentrator
F-50-8-18, non aerosol tight, (8 x 10 mL - 18 mL round-bottom tubes (18 x 105-128 mm))
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103909
特點
to hold 8 x 10/18 mL round-bottom tubes
to hold 8 x 18 x 105 - 128 mm tubes
fixed angle rotor
non aerosol tight
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 022822179 (NA)
技術
centrifugation: suitable
容量
(8 x 10 mL - 18 mL round-bottom tubes (18 x 105-128 mm))
相容性
for use with centrifuge models Vacufuge Plus Concentrator
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Selection of rotors for the Eppendorf Vacufuge Plus.
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Vacufuge is a registered trademark of Eppendorf AG