Key Documents
EP0030626109
Eppendorf® Microplate 384/F-PP, 384 wells
white polypropylene, flat bottom clear wells, sterile, pkg of 240 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122107
NACRES:
NB.15
材料
flat bottom clear wells
white polypropylene
無菌
sterile
包裝
pkg of 240 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 0030626109
技術
PCR: suitable
尺寸
384 wells
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG