Key Documents
EP0030140516
Storage Box for Eppendorf® Tubes
size 9 × 9, 81 screw cap (cryo.) tubes 1-2 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41123300
NACRES:
NB.12
材料
polypropylene
特點
81 screw cap (cryo.) tubes 1-2 mL
Holds 81 x 1-2 mL tubes
製造商/商標名
Eppendorf® 0030140516 (Global)
高度
53 mm
尺寸
9 × 9
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG