esiRNA cDNA 標靶序列
TCCCAAGAATGGCTCGTACTAAGCAGACCGCTCGCAAGTCCACCGGCGGCAAGGCCCCGCGCAAGCAGCTGGCCACCAAGGCTGCCCGCAAGAGCGCCCCGGCCACCGGCGGCGTGAAGAAGCCTCACCGCTACCGTCCCGGCACCGTGGCGCTGCGCGAGATCCGGCGCTACCAGAAGTCGACCGAGCTGCTGATCCGCAAGCTGCCGTTCCAGCGCCTGGTGCGCGAGATCGCGCAGGACTTCAAGACCGACCTGCGCTTCCAGAGCTCGGCTGTCATGGCTCTGCAGGAGGCGAGCGAGGCCTACCTTGTGGGTCTGTTTGAGGACACCAACCTGTGCGCCATCCACGCCAAGCGTGTCACCATCATGCCCAAGGACATCCAGCTCGCCCGCCGCATCCGCGGAGAGAGGGCATAATGGTTT
Ensembl | 小鼠類登錄號
NCBI登錄號
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
基因資訊
mouse ... HIST1H3F(319148) , Hist1h3f(15077)