esiRNA cDNA 標靶序列
GTGGGTCCAGTTGATGGTTCTTAGCAAACCAAGTGCGCAACAAAGGGCAGAAGTCATCACAAAGTTCATCAATGTAGCCCAGAAACTCCTTCAACTAAAAAATTTTAACACCTTGATGGCAGTGGTTGGTGGCCTTAGTCACAGCTCCATTTCCCGACTCAAAGACACCCATTCTCACCTCTCTTCCGAAGTTACAAAGAACTGGAATGAAATGACAGAGTTGGTCTCCTCCAATGGCAATTACTGCAATTACCGCAAAGCCTTTGCTGACTGTGATGGCTTCAAAATCCCCATCCTTGGCGTGCACTTGAAAGACTTGATAGCAGTCCATGTCATTTTCCCAGACTGGATGGAGGAGAACAAAGTGAACGTTGTGAAAATGCACCAGCTTTCTGTTACCCTGAGTGAACTGGTCTCCCTGC
Ensembl | 小鼠類登錄號
NCBI登錄號
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
基因資訊
mouse ... RASGRP3(240168) , Rasgrp3(240168)