Merck
EHU000231
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human PIK3R4
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41105324
NACRES:
NA.51
描述
Powered by Eupheria Biotech
品質等級
產品線
MISSION®
形狀
lyophilized powder
esiRNA cDNA 標靶序列
AATGGTGCTGTCCAGCTTCTTGGAATTGAGGCTTCTAAGCTGCCCAAGTCTCCTAAAATCCATCCTCTACAAAGCAGAATTCTAGATCAGAAGGAGGACGGTTGTGTTGTGGATATGCATCACTTCAACTCTGGAGCACAGTCTGTTCTTGCCTATGCCACTGTGAATGGCTCTCTGGTTGGCTGGGACCTTAGGTCTTCAAGCAATGCGTGGACTTTAAAGCATGATTTAAAGTCGGGCCTCATCACTTCCTTTGCTGTGGACATCCACCAATGCTGGCTCTGCATTGGTACAAGCAGTGGTACCATGGCTTGTTGGGACATGAGGTTCCAGTTGCCAATTTCAAGTCACTGTCATCCTTCCAGGGCTCGAATCAGACGCCTCTCAATGCACCCTCTGTATCAGTCCTGGGTGATTGCAGCTGTTCAGGGCAACAACGAAGT
Ensembl | 人類登錄號
NCBI登錄號
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
基因資訊
一般說明
MISSION® shRNA是核糖核酸内切酶制备的siRNA。它们是靶向相同mRNA序列的siRNA异质混合物。这些多重沉默触发(multiple silencing trigger)导致高度特异性的、有效的基因沉默。
如需其他详细信息并查看所有可用的esiRNA选项,请访问SigmaAldrich.com/esiRNA
法律資訊
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)