Merck
E7877
Sigma-Aldrich
-11,14-二十碳二烯酸甲酯
≥98% (GC)
别名:
Methyl cis,cis-11,14-eicosadienoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H38O2
CAS号:
分子量:
322.53
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
生物源
plant oil (Safflower)
品質等級
化驗
≥98% (GC)
形狀
liquid
官能基
ester
脂質類型
unsaturated FAs
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCC\C=C\C\C=C\CCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C21H38O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(22)23-2/h7-8,10-11H,3-6,9,12-20H2,1-2H3/b8-7+,11-10+
InChI 密鑰
GWJCFAOQCNNFAM-ZDVGBALWSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
Sealed ampule.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)