主要文件
E4390
包埋模具
19 Flat bullet-shaped unindexed cavities, maroon
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41100000
NACRES:
MA.01
材料
silicone
顏色
maroon
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
带有用于制备显微镜样品的腔。有两种变体可供使用。褐红色模具含有耐化学性和耐热性添加剂;它们既耐用又经济。当需要光学清晰度以精确对准样品时,使用透明模具;建议与低温紫外光固化树脂一起使用。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
G F Martínez et al.
Autonomic neuroscience : basic & clinical, 201, 32-39 (2016-09-19)
Estrogen inhibits the growth and causes the degeneration (pruning) of sympathetic nerves supplying the rat myometrium. Previous cryoculture studies evidenced that substrate-bound signals contribute to diminish the ability of the estrogenized myometrium to support sympathetic nerve growth. Using electron microscopy