生物源
Streptomyces sp. (Microbial)
形狀
powder
分子量
924.08
技術
cell culture | mammalian: suitable
儲存溫度
2-8°C
一般說明
两性霉素 B 是来自链霉菌的多烯抗真菌抗生素。 它对真菌和细菌细胞膜的固醇(主要是麦角固醇)具有很高的亲和力。与固醇结合后,它在细胞膜中形成通道,导致小分子渗出。两性霉素B具有抗真菌和酵母作用。 药物的名称来源于药物的两性行为,由于主环上的羧基和海藻糖胺环上的伯氨基。
两性霉素 B 诱导 K+ 泄漏,这独立于其致死作用,正如在人类红细胞中所显示的那样,这是由于对 Na+/K+ 泵的抑制作用。在亚致死浓度下,这种药物会刺激某些膜酶的活性或细胞代谢,特别是刺激免疫系统的某些细胞。
两性霉素 B 诱导 K+ 泄漏,这独立于其致死作用,正如在人类红细胞中所显示的那样,这是由于对 Na+/K+ 泵的抑制作用。在亚致死浓度下,这种药物会刺激某些膜酶的活性或细胞代谢,特别是刺激免疫系统的某些细胞。
準備報告
如果以无菌水复溶为25 mg/10 mL,则无需过滤除菌。这将形成一种略微浑浊的黄色溶液。
儲存和穩定性
两性霉素 B 在 37°C 培养 3 天仍保持活性。 建议在 2−8°C 下长期储存,避免空气和光线照射。在这些条件下,产品的有效期为 5 年。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
STOT RE 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
其他客户在看