主要文件
D9062
Dispo-Biodialyzer
MWCO 10 kDa
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41123100
NACRES:
NB.22
包裝
case of 100 ea
pack of 50 ea
孔徑
10 kDa MWCO
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
独特的一次性小样本透析装置,5-100 μL。使用再生纤维素的超薄膜进行快速透析。透析后,样品可以回收,在微量离心管中离心几乎可以回收100%。推荐用于盐去除、缓冲液交换、蛋白结合测定,并用作平衡透析器。
Micro DispoDIALYZER包括膜、泡沫浮子、盖子和两个采集管(1.5 mL)。