主要文件
D0195
Sigma-Aldrich
磺化二甲基乙基氨丙烷
≥97% (TLC)
别名:
NDSB 195
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H17NO3S
分子量:
195.28
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161900
NACRES:
NA.25
描述
zwitterionic
品質等級
化驗
≥97% (TLC)
形狀
powder
分子量
195.28 g/mol
技術
LC/MS: suitable
protein quantification: suitable
顏色
white
應用
detection
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[S](=O)(=O)([O-])CCC[N+](CC)(C)C
InChI 密鑰
NNCRHRDBFDCWPA-UHFFFAOYSA-N
一般說明
二甲基乙基铵丙烷磺酸盐是两性离子增溶剂,可用于蛋白结晶。
應用
二甲基乙基铵丙烷磺酸盐已用于评估人类DNA解旋酶II/Ku自身抗原的各个亚基的功能特性的研究中。 它也已用于研究共聚物水凝胶在各种盐溶液中的溶胀行为。
非洗涤剂磺基甜菜碱是一种用于非变性蛋白纯化的化合物。提高膜、核和细胞骨架相关蛋白的提取率。两性离子在很宽的pH值范围内,很容易被透析除去,并且在近紫外范围内没有明显的吸收。具体应用包括微粒体蛋白抽提、核蛋白回收、IEF中沉淀减少、膜结合蛋白酶纯化等。
其他說明
本品不形成胶束。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
A E Ochem et al.
The Journal of biological chemistry, 272(47), 29919-29926 (1997-12-31)
The Ku antigen consists of two subunits of 70 and 83 kDa and is endowed with both duplex DNA end-binding capacity and helicase activity (human DNA helicase II). HeLa Ku can be isolated from in vitro cultured human cells uniquely
Thermoreversible hydrogels XIII: Synthesis and swelling behaviors of [N-isopropylacrylamide-co-sodium 2-acrylamido-2-methylpropyl sulfonate-co-N,N-dimethyl(acrylamido propyl) ammonium propane sulfonate] copolymeric hydrogels
Lee, W. and W. Yuan
Journal of Polymer Research, 7, 29-29 (2000)
L Vuillard et al.
FEBS letters, 353(3), 294-296 (1994-10-24)
The potential usefulness of the new zwitterionic solubilizing agent, dimethyl ethylammonium propane sulfonate (NDSB195), in protein crystallization was shown using hen egg-white lysozyme. In the presence of this agent, highly diffracting crystals were obtained using ammonium sulphate as a precipitant