主要文件
CLS8671
Corning® 冻存管,外螺纹
capacity 2.0 mL, 1D and 2D barcodes
别名:
Cryogenic vials
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121704
NACRES:
NB.13
材料
natural polypropylene tube
orange polyethylene cap
round bottom
silicone washer
無菌
sterile; γ-irradiated (certified nonpyrogenic)
sterile
特點
self-standing
包裝
pack of 50 ea
case of 500 ea
製造商/商標名
Corning 8671
8671
技術
cryopreservation: suitable
容量
2.0 mL
尺寸
47 mm × 12 mm
顏色
natural
適合性
suitable for (cryogenic vial)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
特點和優勢
  • 冻存管用聚丙烯生产,能够经受住−196℃的温度。
  • 管子有外螺旋盖和硅橡胶垫圈,可实现安全密封。
  • 冻存管具有颜色编码刻度。
  • 所有可立冻存管均采用特殊的底座设计,可锁定在冻存架和托盘中,便于单手操作。
  • 这些冻存管包括易读的黑色刻度,用于精确的体积测量。
  • 大标记点用于识别样品和实验参数
  • 不含任何可检出的RNase/DNase
  • 用伽马射线消毒
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)