主要文件
CLS7045
Corning® Costar® Stripette® 血清移液管, 独立包装
capacity 5 mL
别名:
pipets, pipettes, serological pipets, serological pipettes
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121500
eCl@ss:
32070201
NACRES:
NB.01
材料
polystyrene
無菌
sterile
特點
DNase free
RNase free
disposable
graduations± 0.1 mL
subdivision
包裝
case of 200
bag of 50
製造商/商標名
Corning 7045
測量範圍
accuracy: 0.1 mL
長度
348 mm
容量
5 mL
吸頭內徑
0.073 in.
顏色
blue color-coded stripe
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
独立的纸/塑料包装的Corning Costar Stripette 血清移液管可以方便地通过挤出或撕开方法打开。它也是无菌细胞培养和/或组织培养应用的理想耗材,特别是当戴乳胶手套时,因为该包装可减少静电附着。 该Stripette 移液管为无菌,单独包装的血清移液器,其专为无菌细胞/组织培养技术提供而设计以提供最佳条件。
  • 纸上的颜色编码可以方便地识别尺寸。
  • 纸/塑料包装可完全看到内部
  • 独特的彩色编码放大条纹,更容易的弯月面观察。
  • 无菌,经过无热原和无DNase/RNase认证
  • 在全容量下准确度在±2%以内
  • 每个吸管包装上印有批号
  • 经过校准,可在出现爆裂时完成移液(TD-EX20ºC)
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
Stripette is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)