主要文件
CLS6406125FO
PYREX® replacement Squibb separatory funnel w/o valve and stopper
别名:
equipment replacement accessory
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121809
包裝
pack of 4 ea
製造商/商標名
Corning 6406-125FO
容量
125 mL
容積
125 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
These economy Squibb separatory funnel replacements do not have a Polytetrafluorethylene (PTFE) valve assembly or polyethylene stopper.
法律資訊
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)