主要文件
CLS4884
康宁®凝胶上样移液器枪头
1 - 200 μL, end of tip thickness 0.2 mm, tip flat
别名:
pipet tips, pipette tips
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121606
NACRES:
NB.01
材料
natural tip
polypropylene
無菌
non-sterile
特點
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter: no
packaging: rack
包裝
rack of 200
製造商/商標名
Corning 4884
長度
83 mm
容積範圍
1-200 μL
容積
1—200 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
康宁凝胶加载聚丙烯移液器吸头具有较厚的毛细管末端,可轻松进入垂直和水平电泳凝胶。
  • 头端长度为 83 mm
  • 总容量 200μL
  • 200 个吸头/架
  • 有菌的
  • 经认证的无 rna 酶/无 dna 酶、无热原、无微量金属
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)