主要文件
CLS432087
Extension Collar, for Corning® CoolBox 2XT System
purple
别名:
Corning Coolcell accessory
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41123304
NACRES:
NB.12
包裝
pkg of 1
製造商/商標名
Corning 432087
長度 × 寬度 × 高度
21.0 cm × 14.3 cm × 7.0 cm, Internal Dimensions
26.5 cm × 20.0 cm × 7.0 cm, External Dimensions
顏色
purple
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For use with CoolBox XT and CoolBox 2XT to extend the height when using tall tube modules. The collar is magnetized and easily adheres to the unit base.
法律資訊
CoolBox is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)