特點和優勢
- Corning® 锥形烧瓶是摇荡器培养应用和储存的理想之选。
- 带挡板底烧瓶设计用于有效按比例增加悬浮培养液。
- 模制刻度、精确测量。
- 通气孔盖较大,允许气体交换并誊减少泄漏。
- 最高无菌保证水平(SAL)均为 10-6
- 不含 RNase/DNase,无热源
- 烧瓶可在 121°C、15psi 下高压灭菌 20 分钟。反复高压灭菌会使烧瓶变得不结实,因此不推荐这样做。通气孔盖未经高压灭菌。
其他說明
浏览所有锥形瓶
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
其他客户在看
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
CLS431684-1EA | 4061833885512 |
CLS431684-4EA | 4061833885529 |