材料
angled neck
cap (vented)
high-density polyethylene cap
rectangular flask
rectangular polystyrene
無菌
sterile; γ-irradiated
特點
graduations
包裝
pack of 7
case of 84
製造商/商標名
Corning 431328
最大體積
250 mL
表面積
175 cm2
有效容積
35-52.5 mL
適合性
suitable for (cell culture applications; optimal for adherent cell culturing)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
康宁 CellBIND 表面通过微波工艺生产,使得更亲水的表面提供更一致、均匀的细胞附着,增加细胞生长和产量。 CellBIND可在困难条件下增强细胞附着和生长,包括较少血清或无血清培养基。
CellBIND可以为昂贵且不稳定的生物包膜提供更经济的替代品。
酶促和非酶促解离溶液均已用于从 CellBIND 表面移除和收获细胞,由于细胞附着强度增加,不推荐刮除。
CellBIND可以为昂贵且不稳定的生物包膜提供更经济的替代品。
酶促和非酶促解离溶液均已用于从 CellBIND 表面移除和收获细胞,由于细胞附着强度增加,不推荐刮除。
- 使用光学透明的纯聚苯乙烯制成。
- CellBIND 表面处理进行过处理,以增强细胞附着
- 100% 完整性测试。
- 经 γ 射线灭菌并经过无热原认证
法律資訊
CellBIND is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
其他客户在看
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
CLS431328-7EA | |
CLS431328-84EA | 4061831708745 |