主要文件
CLS3820
Corning ® NBS 384 孔微孔板
surface treatment, Non-binding Surface, black polystyrene, flat bottom, non-sterile, lid: no, pack of 10
别名:
384 multiwell plates, 384 well low volume plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates, 384 well plates
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.13
材料
black polystyrene
flat bottom
flat bottom wells black
polystyrene
無菌
non-sterile
non-sterile
特點
lid: no
lid: no
skirt
plate format: 384 well Low Volume
包裝
pack of 10
case of 50
製造商/商標名
Corning 3820
最大體積
112 μL
尺寸
384 wells
孔有效容積
5-40 μL , low volume plate
有效容積
80 μL
顏色
black
結合類型
NBS (non-binding surface)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
  • 圆形井设计与固体黑色平底。
  • 微孔底部与微孔板底部之间的距离为 2.8 mm。
  • 50 μL 微孔总体积,推荐工作体积为 5-40μL.
  • 高基板设计与自动化和条形码兼容。
  • 由 Molecular Devices 对 FLIPR 阅读器进行确认。使用 FLIPR 对齐外孔以便正确观察。
  • 适用于微型化的 384 孔荧光均相分析。
  • 非结合表面 (NBS) 是一种康宁专有处理技术,用于聚苯乙烯微孔板,以形成非离子亲水表面(聚氧化乙烯样),从而最大限度地减少分子相互作用。
非结合表面(NBS)多孔板具有一种改性聚合物表面(PS),可形成非离子型亲水性表面(聚乙烯氧化物样),从而最大限度地减少生物相互作用,提高信噪比。 结果表明,NBS能够显著降低蛋白质和核酸与聚合物的结合(<2 ng/cm2;与PS & PP表面相比,超过90%的蛋白结合降低),保持酶活性,抑制多种细胞系的粘附。这些用于检测板的新表面技术非常适合同相杂交,如闪烁迫近分析法(SPA)。 除了信噪比增加20倍以上,选定化验也显示出更高的灵敏度和特异性。 对于384孔板,建议工作体积最多20 μL至80 μL。
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
NBS is a trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)