主要文件
CLS357535
Corning® Falcon® Serological Pipettes
capacity 25 mL, individually wrapped, extended, clear plastic, sterile
别名:
pipet
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121500
NACRES:
NB.02
材料
polystyrene
無菌
sterile
特點
individually wrapped extended, clear plastic
subdivision
製造商/商標名
Corning 357535
容量
25 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Liquid Handling
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)