主要文件
CLS356241
Corning® PureCoat Fibronectin Peptide Multiwell Plate
well size 24 wells, clear wells, lid, sterile
别名:
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122102
NACRES:
NB.13
材料:
clear wells
孔尺寸:
24 wells
無菌:
sterile
結合類型:
Tissue Culture (TC)-treated surface
特點:
lid
材料
clear wells
無菌
sterile
特點
lid
包裝
pkg of 10 ea (Individually wrapped)
製造商/商標名
Corning 356241
孔尺寸
24 wells
結合類型
Tissue Culture (TC)-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Cell culture
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PureCoat is a trademark of Corning, Inc.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)