主要文件
CLS354619
Corning® BioCoat Poly-D-Lysine/Laminin Multiwell Plate
flat bottom clear wells, lid
别名:
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122102
NACRES:
NB.13
材料
flat bottom clear wells
無菌
sterile
特點
lid
包裝
pkg of 5 ea (Individually wrapped)
製造商/商標名
Corning 354619
結合類型
Tissue Culture (TC)-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Cell culture
法律資訊
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
CLS3546194065270189257