主要文件
CLS354577
Corning® BioCoat Poly-D-Lysine Culture Slide
capacity 4 well
别名:
slides, chambers
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122107
NACRES:
NB.13
包裝
pkg of 12 ea (3 packs )
製造商/商標名
Corning 354577
容量
4 well
結合類型
Tissue Culture (TC)-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Cell culture
法律資訊
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)