Key Documents
CLS3504
Corning® FiltrEX 96 well filter plates
0.2 μm pore size non-treated surface white polystyrene plate, PVDF membrane (hydrophilic), round wells, round bottom white polystyrene , rectangular bottom white polystyrene wells non-sterile, case of 50, pack of 10
别名:
96 well filter plate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104900
NACRES:
NB.24
product name
康宁® FiltrEX 96孔过滤器板, non-treated surface, round bottom white polystyrene, non-sterile, pore size 0.2 μm, PVDF membrane (hydrophilic), lid: no, case of 50
材料
PVDF membrane (hydrophilic)
rectangular bottom white polystyrene wells
round bottom white polystyrene
round wells
white polystyrene plate
無菌
non-sterile
特點
lid: no
lid: no
skirt
plate format: 96 well filter plate, standard
包裝
pack of 10
case of 50
case of 50
製造商/商標名
Corning 3504
最大體積
350 μL
尺寸
96 wells
有效容積
350 μL
顏色
white
孔徑
0.2 μm
結合類型
non-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Corning FiltrEX 96 孔白色过滤器板,含 0.2μm 亲水性 PVDF 膜的设计考虑到了您的应用需求。低结合亲水性 PVDF 过滤器膜板 (CLS3504、CLS3505) 适用于蛋白激酶分析或基于微珠和树脂的分离分析。
  • 通过 ANSI/SBS 4-2004 标准尺寸符合 ANSI/SBS1-2004,以确保自动化兼容性
  • 刚性侧壁使板成为自动化处理的理想选择
  • 宽裙座可轻松容纳条形码
  • 通过专利的双料注塑工艺将单个过滤器盘密封在孔中,以确保每个孔的 100% 完整性
  • 喷嘴的设计可防止交叉污染,同时允许平板停留在实验室工作台上
  • 350μL 工作体积
  • 有菌的
玻璃纤维过滤器板 (CLS3510、CLS3511) 可用于多种应用,包括质粒分离、DNA 纯化或受体/配体结合试验。低结合亲水性 PVDF 过滤器膜板 (CLS3504、CLS3505) 适用于蛋白激酶分析或基于微珠和树脂的分离分析。
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
FiltrEX is a trademark of Corning, Inc.