主要文件
CLS3477
Corning® NETWELL® 12 well plates
polyester membrane, round wells, clear wells, clear plate, polyester plate, sterile, pkg of 48 (4 x 12 well inserts)
别名:
cell culture inserts, plate inserts, tissue culture dishes, tissue culture plates
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122107
NACRES:
NB.13
产品名称
Corning® Netwells® 带网底嵌套, membrane diam. 15 mm, membrane size 74 μm , mesh
材料
clear plate
clear wells
polyester membrane
polyester plate
round wells
無菌
sterile
特點
lid
skirt
包裝
pkg of 48 (4 x 12 well inserts)
製造商/商標名
Corning 3477
膜直徑
15 mm
膜尺寸
74 μm , mesh
尺寸
12 wells , per insert
顏色
clear
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Netwell是装有聚酯网眼底部的聚苯乙烯插入物,可作为组织载体和过滤器,用于:
  • 免疫细胞化学染色
  • 移植培养
  • 3-D 组织培养
  • 细胞悬液粗滤
特點和優勢
  • Corning®Netwell ®嵌套是直径 15mm 的 Netwell嵌套,带有 74μm 聚酯网底部连接聚苯乙烯环或外壳。
  • 以无菌并预装在 12 孔微孔板的形式提供。
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
NETWELL is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)